Hlavní dokumenty
514012
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-lactopyranoside
97%
Synonyma:
1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactopyranoside, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactose, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl azide, beta-Lactosyl azide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H21N3O10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
367.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
120 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)