Hlavní dokumenty
666432
Sigma-Aldrich
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
Synonyma:
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl thianaphthene-2-carboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
70-74 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
InChI key
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)