Merck
335266
Carbon disulfide
anhydrous, ≥99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.14
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-843-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
46 °C (lit.)
Vapor pressure:
5.83 psi ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.67 (vs air)
vapor pressure
5.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
expl. lim.
50 %
impurities
<0.005% water
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbon disulfide is a highly volatile, flammable liquid with low ignition temperature. It is an important raw material for preparing viscose rayon and cellophane film. C2S may undergo hydrolysis catalyzed by nanosized titania and zirconia to form CO2 and H2S.
Application
Carbon disulfide may be used in the xanthogenation of cellulose and in the synthesis of poly(ethylene trithiocarbonate) and dithiocarbamates. It can also generate 1,3-dithiolium carbenes via cycloaddition with acetylenes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon disulfide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)