Hlavní dokumenty
665622
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8F3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.379
bp
104-106 °C
density
1.210 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2
InChI key
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)