PAT001
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme
Synonyma:
ProteinA-Turbo ID
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
purified by
affinity chromatography
packaging
pkg of 100 μg
technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
proximity ligation assay: suitable
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Specificity
Application
- Proximity protein labeling
- Cell Biology
- Histology
- Fixed cell microscopy
- Tissue staining
- Immunofluorescence
- Liquid Chromatography
- Mass Spectrometry
- Immunoprecipitation
Physical form
Reconstitution
Storage and Stability
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Související obsah
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.