Hlavní dokumenty
663158
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxycinnamic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H8O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
202 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI key
HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)