Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 740,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 300,00 Kč |
O této položce
1 740,00 Kč
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 197-200 °C (dec.) (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dihydroxybenzoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?