Hlavní dokumenty
658340
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4HCl2N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
0.9 °C/0.5 mmHg
mp
28-32 °C
functional group
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
InChI key
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)