D73804
3,5-Dichloropyridine
98%
Synonyma:
3,5-Dichloropyridine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3Cl2N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI key
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?