577995
Nickel
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Synonyma:
Nickel nanoparticles
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥99% trace metals basis
form
nanopowder
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
avg. part. size
<100 nm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
- catalytic applications
- hydrogen transfer reactions
- contrasting agent in biological systems
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.