Hlavní dokumenty
654361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)pyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
2-(1-Piperazinyl)-4-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H24BN3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
289.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
112-116 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(c2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-18-13(11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
InChI key
LOZSSHYLDBDYSQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)