Přeskočit na
740837
4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 020,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 650,00 Kč
5 737,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H14BNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
2 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
110-115 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
InChI key
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
720828706531643890
description
95%
description
-
description
95%
description
≥95%
assay
95%
assay
-
assay
95%
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
mp
110-115 °C
mp
112-117 °C
mp
100-114 °C
mp
112-116 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)