Hlavní dokumenty
649740
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
InChI key
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)