Doporučené produkty
assay
96%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
density
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#CC(C)C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h6H,1-3H3
InChI key
SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N