Hlavní dokumenty
642800
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
97%
About This Item
Lineární vzorec:
H2NC6H2(Br)2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
275.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
152-156 °C (lit.)
functional group
bromo
nitrile
SMILES string
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
InChI key
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)