Doporučené produkty
assay
97%
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
functional group
isocyanate
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI key
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?