Přeskočit na
B80100
2-Bromopyridine
99%
Synonyma:
β-Bromopyridine, 2-Pyridyl bromide, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 160,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 900,00 Kč
9 675,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-641-6
Beilstein/REAXYS Number:
105789
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
density
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccn1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromopyridine is an organic compound that is widely used as a building block in organic synthesis. It is also used as intermediate for the synthesis of Pyridine derivatives.
Application
2-Bromopyridine can be used as:
  • A building block in the formation of C−N bond by various cross coupling reactions.
  • A reactant in Negishi cross-coupling reaction with aryl halides catalyzed by palladium.
  • A reactant in the synthesis of 2′-pyridyldifluoroacetate with ethyl bromodifluoroacetate in presence of copper as a catalyst.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B80208B80429369756
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
bp
173 °C (lit.)
bp
-
bp
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F - closed cup
flash_point_c
90.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?