64133
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC)
Synonyma:
BMIMBr
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
impurities
≤500 ppm water
SMILES string
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)