Hlavní dokumenty
639052
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyma:
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4BrF6Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
306.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.5 M in THF
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)