Hlavní dokumenty
636584
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3Cl2N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
bp
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI key
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)