Hlavní dokumenty
634484
Sigma-Aldrich
Quinacridonequinone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H10N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C2=C(C(=O)C3=C1C(=O)c4ccccc4N3)C(=O)c5ccccc5N2
InChI
1S/C20H10N2O4/c23-17-9-5-1-3-7-11(9)21-15-13(17)19(25)16-14(20(15)26)18(24)10-6-2-4-8-12(10)22-16/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)
InChI key
KSLLMGLKCVSKFF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)