F3257
Fat Brown B
Powder
Synonyma:
Solvent red 3
About This Item
Doporučené produkty
product name
Fat Brown B,
form
powder
Quality Level
color
brown to dark brown
mp
152-155 °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
εmax
620-680 at 406-409 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-14-9-7-13(8-10-14)19-20-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12,21H,2H2,1H3/b20-19+
Inchi Key
JSEYDVLGSMLKDL-FMQUCBEESA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?