Hlavní dokumenty
633852
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
15 atom % 15N
Synonyma:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Lineární vzorec:
(15NH4)2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
15 atom % 15N
form
solid
mol wt
134.13 by atom % calculation (15 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)