632759
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone
97%
Synonyma:
4-Acetyl-2-allylphenol
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
InChI key
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c