Hlavní dokumenty
630934
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-N-methylaniline
97%
Synonyma:
N-Methyl-m-anisidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)