Key Documents
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C6H4Br3N
Molekulová hmotnost:
335.77
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N