615293
Boc-ON-(tert-butyl-d9)
98 atom % D
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mp
87-89 °C (lit.)
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
InChI key
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)