Merck
27142
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum liner, black phenolic solid cap
feature
closure type black phenolic solid top cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
fitting
thread for 13-425
compatibility
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
General description
Screw caps are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps can withstand a maximum temperature of 205° C.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)