Key Documents
614769
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonyma:
Propyl bromide-3,3,3-d3
About This Item
Lineární vzorec:
CD3CH2CH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % D
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-FIBGUPNXSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)