Hlavní dokumenty
614114
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-d (Synechococcus sp.)
98 atom % D
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
storage temp.
−20°C
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)