Hlavní dokumenty
T-154
Supelco
(-)-exo-THC-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H27D3O2
Molekulová hmotnost:
317.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This stable-isotope labeled internal reference standard is applicable for quantitative analysis of exo-THC in LC/MS or GC/MS testing methods such as urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis. Exo-THC is an impurity formed in the synthesis of delta9-THC.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)