612073
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Doporučené produkty
grade
NMR reference standard
Quality Level
composition
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
concentration
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Quantity
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Blood, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
32.0 °F - closed cup
flash_point_c
0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?