608858
Propylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
bp
48 °C
mp
-83 °C
density
0.731 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCC[15NH2]
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i4+1
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-AZXPZELESA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)