Hlavní dokumenty
607770
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyma:
SILAC Amino Acid
About This Item
Lineární vzorec:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Inchi Key
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3