Hlavní dokumenty
607584
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC6H515NO2
Molekulová hmotnost:
137.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
mp
155-159 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
InChI key
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)