606766
Acetic acid-12C2
99.9 atom % 12C
About This Item
Doporučené produkty
description
13C-depleted
isotopic purity
99.9 atom % 12C
assay
99% (CP)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C
mass shift
depleted
SMILES string
[12CH3][12C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+0,2+0
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-ZCWHFVSRSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)