605778
Potassium oleate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyma:
Fatty acid, Oleic acid-1-13C potassium salt
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i18+1;
InChI key
MLICVSDCCDDWMD-LKIACIPBSA-M
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)