605298
Phenethyl-1-13C-amine
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
N[13CH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i7+1
InChI key
BHHGXPLMPWCGHP-CDYZYAPPSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)