Hlavní dokumenty
603368
Sigma-Aldrich
Butane-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
13CH3(13CH2)213CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
IJDNQMDRQITEOD-JCDJMFQYSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
nwg
flash_point_f
-76.0 °F - closed cup
flash_point_c
-60 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)