Hlavní dokumenty
596833
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7ClN4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
211-215 °C (lit.)
functional group
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChI key
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)