Hlavní dokumenty
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Synonyma:
N-(4-Bromophenyl)morpholine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12BrNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
242.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
114-118 °C (lit.)
functional group
bromo
ether
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChI key
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)