Přejít k obsahu
761796
5-Bromobenzofuran
97%
Synonyma:
5-Bromobenzo[b]furan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.605
density
1.573 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
InChI key
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)