Hlavní dokumenty
586633
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyma:
2-Propenenitrile-2-13C
About This Item
Lineární vzorec:
H2C=13CHCN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
54.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
bp
77 °C (lit.)
mp
-83 °C (lit.)
density
0.830 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=[13CH]C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2+1
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-4.99 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)