Hlavní dokumenty
586323
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-benzene
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CD2CD3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-ZBJDZAJPSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
target_organs
hearing organs
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)