Merck
175919
m-Xylene-d10
98 atom % D
Synonyma:
1,3-Dimethylbenzene-d10
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6D4(CD3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.23
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
GC/MS: suitable, NMR: suitable
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-ZGYYUIRESA-N
General description
m-Xylene-d10 is a deuterated derivative of m-xylene. It has an isotopic purity of 99atom%D. The rotational spectra (range of 6 and 26.5GHz) and rotational constants of m-xylene and m-xylene-d10 have been evaluated by pulsed beam Fourier transform microwave spectroscopy.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
77.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
25 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)