Merck
268283
Nickel
powder, <1 μm, 99.8% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ni
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
EC Number:
231-111-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.8% trace metals basis
form
powder
composition
Ni
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
particle size
<1 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract,Skin
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-02-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)