Hlavní dokumenty
577820
Sigma-Aldrich
Acrylamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
H2C=CH13CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
N[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)