Přeskočit na
586617
Acrylamide-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
2-Propenamide-1,2,3-13C3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
20 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 000,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
54 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H213C=13CH13CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
crystals
29 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
crystals
technique(s)
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
room temp
SMILES string
N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-VMIGTVKRSA-N
General description
Acrylamide-13C3 is an isotopic analogue acrylamide.
Application
Acrylamide-13C3 is used
to identify the formation of acrylamide in various food stuffs.
as an internal standard for the quantitative analysis of acrylamide in food samples using single stage LC/MS.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
604178
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
-
form
crystals
form
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
287399-26-2
CAS No.
287399-26-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)