576794
Ammonium-14N chloride
99.99 atom % 14N, 15N-depleted, 99% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99.99 atom % 14N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
[14NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+0
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-QMVMUTFZSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)