Hlavní dokumenty
575801
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
15.0-16.0 wt. % in NMP
Synonyma:
Pyre-M.L.® RC-5019, Polyamic acid
About This Item
Lineární vzorec:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
concentration
15.0-16.0 wt. % in NMP
refractive index
n20/D 1.507
viscosity
50-70 poise
density
1.166 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
Application
  • Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications: This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Legal Information
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Manuela Loeblein et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(48), 6425-6434 (2015-10-21)
Polyimides (PIs) have been praised for their high thermal stability, high modulus of elasticity and tensile strength, ease of fabrication, and moldability. They are currently the standard choice for both substrates for flexible electronics and space shielding, as they render
Nurit Atar et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(22), 12047-12056 (2015-05-07)
In low Earth orbit (LEO), hazards such as atomic oxygen (AO) or electrostatic discharge (ESD) degrade polymeric materials, specifically, the extensively used polyimide (PI) Kapton. We prepared PI-based nanocomposite films that show both AO durability and ESD protection by incorporating